6-Méthylnicotinate de méthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6396-100GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR6396-100G APOSOR6396-25G
6-Méthylnicotinate de méthyle 95%
6-Méthylnicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C/40mmHg
Point de fusion: <30 °C
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006340
Numéro CAS: 5470-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité