5-Bromo-2-hydroxynicotinate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 5-bromo-2-hydroxypyridine-3-carboxylate, Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
OR6397-1G
APOSOR6397-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR6397-1G
5-Bromo-2-hydroxynicotinate de méthyle 97%
5-Bromo-2-hydroxynicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844843
Numéro CAS: 120034-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité