2-Pirazinacarboxilato de metilo 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR6399-25GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR6399-25G APOSOR6399-100G
2-Pirazinacarboxilato de metilo 97%
2-Pirazinacarboxilato de metilo
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014611
Numéro CAS: 6164-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité