tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6400-1G OR6400-500MG OR6400-250MG
APOSOR6400-1GEA 459 EUR InStock
APOSOR6400-1G APOSOR6400-500MG APOSOR6400-250MG
tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
MW: 258,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861213
Numéro CAS: 183742-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité