3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Bromophenyl)pyrimidine
OR6404-1G OR6404-250MG
APOSOR6404-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR6404-1G APOSOR6404-250MG
3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene 95%
3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
Formule: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056330
Numéro CAS: 885468-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité