2,5-Dibromotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6405-100GEA 118 EUR InStock
APOSOR6405-100G APOSOR6405-500G
2,5-Dibromotoluène 98%
2,5-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C
Point de fusion: 44352 °C
Densité: 1,815 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000090
Numéro CAS: 615-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité