2-Oxo-2H-pyranne-5-carboxylate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
OR6407-100G OR6407-25G OR6407-5G
APOSOR6407-100GEA 491 EUR InStock
APOSOR6407-100G APOSOR6407-25G APOSOR6407-5G
2-Oxo-2H-pyranne-5-carboxylate de méthyle 97%
2-Oxo-2H-pyranne-5-carboxylate de méthyle
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C/60mmHg
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010120
Numéro CAS: 6018-41-3
EINECS: 227-871-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité