2-Bromopyridine-3-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
OR6410-100G OR6410-5G OR6410-10G
APOSOR6410-100GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR6410-100G APOSOR6410-5G APOSOR6410-10G
2-Bromopyridine-3-ol 98%
2-Bromopyridine-3-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point de fusion: 182…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006220
Numéro CAS: 6602-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité