4-Amino-3-chloropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6413-5G OR6413-1G
APOSOR6413-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR6413-5G APOSOR6413-1G
4-Amino-3-chloropyridine 97%
4-Amino-3-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point de fusion: 49…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03984473
Numéro CAS: 19798-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité