4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6417-25G OR6417-5G
APOSOR6417-25GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR6417-25G APOSOR6417-5G
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine 97%
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
Formule: C₆H₈ClN₃OS
Point de fusion: 44…47 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274160
Numéro CAS: 30165-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité