(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-2-imidazolemethanol
OR6426-25G OR6426-5G
APOSOR6426-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR6426-25G APOSOR6426-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00964673
Numéro CAS: 17334-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité