1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1-Bis(Hydroxymethyl)cyclopropane
OR6432-100G OR6432-25G OR6432-500G
APOSOR6432-100GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR6432-100G APOSOR6432-25G APOSOR6432-500G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,133 g/mol
Point d'ébullition: 235…236 °C
Densité: 1.065 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464207
Numéro CAS: 39590-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité