Isocyanate de 2-chloroéthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
OR6436-100G
APOSOR6436-100GEA 140 EUR InStock
APOSOR6436-100G
Isocyanate de 2-chloroéthyle 97%
Isocyanate de 2-chloroéthyle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₃H₄ClNO
MW: 105,52 g/mol
Point d'ébullition: 135…142 °C
Densité: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002043
Numéro CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
ONU: 2478
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité