α-Bromo-m-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylbenzyl bromide
OR6442-100G OR6442-25G OR6442-5G
APOSOR6442-100GEA 261 EUR InStock
APOSOR6442-100G APOSOR6442-25G APOSOR6442-5G
α-Bromo-m-xylène 98%
α-Bromo-m-xylène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 184…185 °C/340mmHg
Densité: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000177
Numéro CAS: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
ONU: 1701
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité