4-Dibenzofuranboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6444-1G OR6444-5G OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR6444-1G APOSOR6444-5G APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₃
Point de fusion: 286…291 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00092336
Numéro CAS: 100124-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité