3-Bromo-4-chlorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6447-100G OR6447-25G OR6447-5G
APOSOR6447-100GEA 190 EUR InStock
APOSOR6447-100G APOSOR6447-25G APOSOR6447-5G
3-Bromo-4-chlorotoluène
3-Bromo-4-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/22mmHg
Densité: 1.55 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079710
Numéro CAS: 57310-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité