N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)benzene-1,4-diamine
OR6449-1G OR6449-100MG
APOSOR6449-1GEA 429 EUR InStock
APOSOR6449-1G APOSOR6449-100MG
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formule: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214,27 g/mol
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202977
Numéro CAS: 81261-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité