2-Benzylcyclohexanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6450-1G OR6450-5G
APOSOR6450-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR6450-1G APOSOR6450-5G
2-Benzylcyclohexanone 98%
2-Benzylcyclohexanone
Formule: C₁₃H₁₆O
MW: 188,27 g/mol
Point d'ébullition: 103…105 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051455
Numéro CAS: 946-33-8
EINECS: 213-420-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité