LY-83583
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Anilinoquinoline-5,8-quinone
OR6450T-25MG OR6450T-5MG
APOSOR6450T-25MGEA 350 EUR InStock
APOSOR6450T-25MG APOSOR6450T-5MG
LY-83583
LY-83583
Inhibits nitric-oxide-induced activation of soluble guanylate cyclase(IC50=2uM)in a dose-dependent &reversible manner. It blocks acetylcholine inducedvasorelaxation.
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₂
MW: 250,25 g/mol
Point de fusion: 184…185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 91300-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité