4-Isopropylanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6453-100G OR6453-25G
APOSOR6453-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR6453-100G APOSOR6453-25G
4-Isopropylanisole 98%
4-Isopropylanisole
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 212…213 °C
Densité: 0.935 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015033
Numéro CAS: 4132-48-3
EINECS: 223-952-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité