Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pyridylméthanol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR6457-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR6457-100G
4-Pyridylméthanol 98%
4-Pyridylméthanol


Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 17…110 °C/1mmHg
Point de fusion: 52…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006442
Numéro CAS: 586-95-8
EINECS: 209-590-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité