2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR6458-25GEA 166 EUR InStock
APOSOR6458-25G
2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté 96%
2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté
Formule: C₅H₉Cl₂N₃
MW: 182,05 g/mol
Point de fusion: 264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040818
Numéro CAS: 26878-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité