4-Acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
OR6464-100G OR6464-1KG OR6464-500G
APOSOR6464-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR6464-100G APOSOR6464-1KG APOSOR6464-500G
4-Acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde
4-Acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003362
Numéro CAS: 881-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité