3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
OR6478-1G OR6478-250MG
APOSOR6478-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR6478-1G APOSOR6478-250MG
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,08 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017597
Numéro CAS: 1643-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité