7-Bromoheptanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 7-Bromoenanthic Acid
OR6483-5G OR6483-10G OR6483-1G
APOSOR6483-5GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR6483-5G APOSOR6483-10G APOSOR6483-1G
7-Bromoheptanoic acid 97%
7-Bromoheptanoic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C/3mmHg
Point de fusion: 27…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037800
Numéro CAS: 30515-28-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité