2,4-Dibromothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6487-25G OR6487-5G OR6487-100G
APOSOR6487-25GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR6487-25G APOSOR6487-5G APOSOR6487-100G
2,4-Dibromothiazole
2,4-Dibromothiazole
Formule: C₃HBr₂NS
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318994
Numéro CAS: 4175-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité