Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,2-Diéthoxyéthyl)diméthylamine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR6498-100GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR6498-100G
(2,2-Diéthoxyéthyl)diméthylamine 97%
(2,2-Diéthoxyéthyl)diméthylamine


Formule: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009232
Numéro CAS: 3616-56-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité