(1S)-(-)-Camphanic chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, (-)-Camphanic acid chloride
OR6501T-10G OR6501T-5G
APOSOR6501T-10GEA 328 EUR InStock
APOSOR6501T-10G APOSOR6501T-5G
(1S)-(-)-Camphanic chloride
(1S)-(-)-Camphanic chloride
An optically active resolving agent.
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃
MW: 216,67 g/mol
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135626
Numéro CAS: 39637-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité