2,2-Diméthoxyéthylméthylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
OR6502-100G OR6502-25G
APOSOR6502-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR6502-100G APOSOR6502-25G
2,2-Diméthoxyéthylméthylamine 97%
2,2-Diméthoxyéthylméthylamine
Formule: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,16 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0.928 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008485
Numéro CAS: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité