(±)-1-Indanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-1-Hydroxyindan, 1-Indanol, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol
OR6504-100G OR6504-25G OR6504-5G
APOSOR6504-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR6504-100G APOSOR6504-25G APOSOR6504-5G
(±)-1-Indanol 98%
(±)-1-Indanol
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C/12mmHg
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003797
Numéro CAS: 6351-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité