9-Hydroxyfluorene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fluorène-9-ol
APOSOR6505-25GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR6505-25G
9-Hydroxyfluorene 97%
9-Hydroxyfluorene
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001135
Numéro CAS: 1689-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité