6-Chloro-1-hexanol 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6510-100GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR6510-100G APOSOR6510-50G APOSOR6510-250G
6-Chloro-1-hexanol 97+%
6-Chloro-1-hexanol
Formule: C₆H₁₃ClO
MW: 136,62 g/mol
Point d'ébullition: 108…112 °C/14mmHg
Densité: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002984
Numéro CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité