L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6513-100G OR6513-25G OR6513-5G
APOSOR6513-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR6513-100G APOSOR6513-25G APOSOR6513-5G
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆ClNO₂
MW: 229.71 g/mol
Point de fusion: 260…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012744
Numéro CAS: 2328-12-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité