N,N-Diméthyléthylenediamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6514-100G OR6514-1KG OR6514-250G
APOSOR6514-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6514-100G APOSOR6514-1KG APOSOR6514-250G
N,N-Diméthyléthylenediamine 97%
N,N-Diméthyléthylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
Point d'ébullition: 107 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008175
Numéro CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité