N-Butyléthylènediamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6518-25G OR6518-100G
APOSOR6518-25GEA 176 EUR InStock
APOSOR6518-25G APOSOR6518-100G
N-Butyléthylènediamine 97%
N-Butyléthylènediamine
Formule: C₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 144…146 °C
Densité: 0.836 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025602
Numéro CAS: 19522-69-1
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité