2-Aminoacetophenone hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6519-10GEA 132 EUR InStock
APOSOR6519-10G APOSOR6519-25G APOSOR6519-100G
2-Aminoacetophenone hydrochloride
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012873
Numéro CAS: 5468-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité