Indoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6520-250G OR6520-25G
APOSOR6520-250GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR6520-250G APOSOR6520-25G
Indoline 98%
Indoline
Formule: C₈H₉N
Point d'ébullition: 220…221 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005705
Numéro CAS: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité