1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6521-500GEA 0 EUR InStock
APOSOR6521-500G APOSOR6521-100G APOSOR6521-25G APOSOR6521-250MG
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine 97%
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 232…233 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006896
Numéro CAS: 91-21-4
EINECS: 202-050-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité