N-Phthaloylglycine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetic acid
OR6526-100G OR6526-10G OR6526-500G
APOSOR6526-100GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR6526-100G APOSOR6526-10G APOSOR6526-500G
N-Phthaloylglycine 98%
N-Phthaloylglycine
Formule: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Point de fusion: 193…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005900
Numéro CAS: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité