Acide fluorène-9-carboxylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 9H-Fluorene-9-carboxylic acid
OR6528-100G OR6528-10G OR6528-25G
APOSOR6528-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR6528-100G APOSOR6528-10G APOSOR6528-25G
Acide fluorène-9-carboxylique 95%
Acide fluorène-9-carboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Point de fusion: 226…232 °C
Point d'éclair: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001136
Numéro CAS: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité