Acide éthoxyacétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6531-250G OR6531-500G
APOSOR6531-250GEA 234 EUR InStock
APOSOR6531-250G APOSOR6531-500G
Acide éthoxyacétique 97%
Acide éthoxyacétique
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004310
Numéro CAS: 627-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité