Acide cycloheptanecarboxylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6532-5G OR6532-1G
APOSOR6532-5GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR6532-5G APOSOR6532-1G
Acide cycloheptanecarboxylique 95%
Acide cycloheptanecarboxylique
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 135…138 °C/19mmHg
Densité: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004152
Numéro CAS: 1460-16-8
EINECS: 215-954-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité