Pivalonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6535-100G OR6535-25G OR6535-5G OR6535-1G
APOSOR6535-100GEA 205 EUR InStock
APOSOR6535-100G APOSOR6535-25G APOSOR6535-5G APOSOR6535-1G
Pivalonitrile 98%
Pivalonitrile
Formule: C₅H₉N
Point d'ébullition: 105…106 °C
Point de fusion: 15…16 °C
Densité: 0.752 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001847
Numéro CAS: 630-18-2
EINECS: 211-133-0
ONU: 3273
ADR: 3+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité