4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Point de fusion: 177…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007770
Numéro CAS: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité