Ethyl-1-piperidinepropionate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Piperidino)propionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(Piperidino)propionate, 1-Piperidinepropionic Acid Ethyl Ester
OR6540-100G OR6540-50G
APOSOR6540-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR6540-100G APOSOR6540-50G
Ethyl-1-piperidinepropionate
Ethyl-1-piperidinepropionate
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006514
Numéro CAS: 19653-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité