Diethyl (2-phenylethyl)malonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6546-25G OR6546-5G OR6546-100G
APOSOR6546-25GEA 270 EUR InStock
APOSOR6546-25G APOSOR6546-5G APOSOR6546-100G
Diethyl (2-phenylethyl)malonate 98%
Diethyl (2-phenylethyl)malonate
Formule: C₁₅H₂₀O₄
Point d'ébullition: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026887
Numéro CAS: 6628-68-8
EINECS: 229-610-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité