Benzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Benzimidazole
APOSOR6549-50GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6549-50G APOSOR6549-100G APOSOR6549-500G
Benzimidazole 97%
Benzimidazole
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C
Point de fusion: 169…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005585
Numéro CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité