2-Hydroxybenzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6552-5G OR6552-25G OR6552-100G
APOSOR6552-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR6552-5G APOSOR6552-25G APOSOR6552-100G
2-Hydroxybenzimidazole 97%
2-Hydroxybenzimidazole
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 314…316 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127894
Numéro CAS: 615-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité