Thioxanthène-9-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Thioxanthone
OR6559-100G OR6559-25G
APOSOR6559-100GEA 197 EUR InStock
APOSOR6559-100G APOSOR6559-25G
Thioxanthène-9-one 95%
Thioxanthène-9-one
Formule: C₁₃H₈OS
MW: 212,2700 g/mol
Point d'ébullition: 371…373 °C/715mmHg
Point de fusion: 210…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005066
Numéro CAS: 492-22-8
EINECS: 207-749-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité