6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 98%
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point d'ébullition: 171 °C/11mmHg
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001695
Numéro CAS: 1078-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité